Documentos Principais
901766
Sigma-Aldrich
tert-Butyl-13C4-amine
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
(13CH3)313CNH2
Código UNSPSC:
12352116
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensaio
≥97% (CP)
forma
liquid
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3][13C](N)([13CH3])[13CH3]
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-36.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-38 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)