900934
Poly(ethylene glycol) α-hydroxy-ω-azido terminated
average Mn 10,000
Sinônimo(s):
α-hydroxy-ω-azido-PEG, PEG-Azide
About This Item
forma
powder or chunks
peso molecular
Mn 9000-11000 (by NMR)
average Mn 10,000
disponibilidade
available only in USA
cor
white to off-white
temperatura de armazenamento
−20°C
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Self-react. C
Código de classe de armazenamento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)