Documentos Principais
900582
Sigma-Aldrich
(R)-2-Boc-aminoethyl-piperidine
≥95%
Sinônimo(s):
tert-Butyl (R)-(2-(piperidin-2-yl)ethyl)carbamate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H24N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
228.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
forma
solid
grupo funcional
amine
piperidine
Boc
Categorias relacionadas
Aplicação
Chiral building block developed using Liverpool ChiroChem-patented technology.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)