Documentos Principais
900499
Sigma-Aldrich
D-Mannitol-1,6-13C2
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C2C4H14O6
Peso molecular:
184.16
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensaio
≥97% (CP)
forma
solid
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[H][13C@](O)([C@@](O)([C@@]([H])([C@@]([H])(CO)O)O)[H])[13CH2]O
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)