900486
Gold nano-urchins
70 nm, maleimide functionalized, conjugation kit
Sinônimo(s):
Maleimide-activated gold nanourchins, Au nanoparticles, Gold nanoparticles, Urchins
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
nanourchin
prazo de validade
12 mo. at -20 °C (If stored unopened and as specified, are stable for at least 12 months)
condição de armazenamento
protect from light
tamanho de partícula
70 nm
λmax
600 nm
grupo funcional
maleimide
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Artigos
Drs. Fernandes and Baptista explore the synthesis and functionalization of gold nanoparticles and their use in molecular diagnostics, focusing on lateral flow assays. They further discuss the regulations and standards of these materials, as well as the future outlook and challenges.