Documentos Principais
900169
Sigma-Aldrich
Oxytocin-(leucine-5,5,5-d3, glycine-2,2-d2) trifluoroacetate salt
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C45D5H62F3N12O14S2
Peso molecular:
1126.24
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.13
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (CP)
Formulário
powder
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
protein expression: suitable
alteração de massa
M+5
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C([C@H](CSSCC(C(N1CCC[C@H]1C(N[C@H](CC(C)C([2H])([2H])[2H])C(NC([2H])([2H])C(N)=O)=O)=O)=O)NC([C@H](CC(N)=O)N2)=O)N)N[C@H](C(N[C@@]([C@H](CC)C)([H])C(N[C@@H](CCC(N)=O)C2=O)=O)=O)CC3=CC=C(O)C=C3.O=CC(F)(F)F
InChI
1S/C43H66N12O12S2.C2HF3O/c1-5-22(4)35-42(66)49-26(12-13-32(45)57)38(62)51-29(17-33(46)58)39(63)53-30(20-69-68-19-25(44)36(60)50-28(40(64)54-35)16-23-8-10-24(56)11-9-23)43(67)55-14-6-7-31(55)41(65)52-27(15-21(2)3)37(61)48-18-34(47)59;3-2(4,5)1-6/h8-11,21-22,25-31,35,56H,5-7,12-20,44H2,1-4H3,(H2,45,57)(H2,46,58)(H2,47,59)(H,48,61)(H,49,66)(H,50,60)(H,51,62)(H,52,65)(H,53,63)(H,54,64);1H/t22-,25-,26-,27+,28-,29-,30?,31-,35?;/m0./s1/i2D3,18D2;/t21?,22-,25-,26-,27+,28-,29-,30?,31-,35?;
chave InChI
UDEADCFUWXEORZ-CBQPFPEMSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)