860794
Z-L-Phe chloromethyl ketone
98%
Sinônimo(s):
N-Carbobenzyloxy-L-phenylalanyl chloromethyl ketone, NSC 251810, SL-01, ZPCK
Ensaio
98%
forma
powder
atividade óptica
[α]23/D +30°, c = 1 in chloroform
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
107-108 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
ClCC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C18H18ClNO3/c19-12-17(21)16(11-14-7-3-1-4-8-14)20-18(22)23-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-10,16H,11-13H2,(H,20,22)/t16-/m0/s1
chave InChI
OYHLRJGDELITAF-INIZCTEOSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?