856061
D-(−)-Isoascorbic acid
98%
Sinônimo(s):
D-erythro-Hex-2-enoic acid γ-lactone, D-Araboascorbic acid, Erythorbic acid, Glucosaccharonic acid, NSC 8117
Ensaio
98%
Formulário
crystals
atividade óptica
[α]25/D −16.8°, c = 2 in H2O
pf
169-172 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]1(OC(=O)C(O)=C1O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5-/m1/s1
chave InChI
CIWBSHSKHKDKBQ-DUZGATOHSA-N
Aplicação
- enantiopure aminotriol
- (3R, 4S)-4-hydroxylasiodiplodin and D-mycinose
- enantiomerically pure stereoisomers of α,β-dihydroxy-aldehydes or acids
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?