Documentos Principais
808296
Sigma-Aldrich
3,5-Dihydroxybenzoic acid-(phenyl-13C6)
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
13C6(OH)2COOH
Peso molecular:
144.08
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensaio
≥98% (CP)
forma
powder
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
OC([13C]1=[13CH][13C](O)=[13CH][13C](O)=[13CH]1)=O
InChI
1S/C7H6O4/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3,8-9H,(H,10,11)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
chave InChI
UYEMGAFJOZZIFP-IDEBNGHGSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
392.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
200 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)