Documentos Principais
804045
Sigma-Aldrich
3,3′-Dichlorobenzidine-(diphenyl-d6)
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Sinônimo(s):
3,3′-Dichlorobenzidine-(rings-d6)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12D6H4Cl2N2
Número CAS:
Peso molecular:
259.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensaio
≥98% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
NC1=C(Cl)C([2H])=C(C2=C([2H])C([2H])=C(N)C(Cl)=C2[2H])C([2H])=C1[2H]
InChI
1S/C12H10Cl2N2/c13-9-5-7(1-3-11(9)15)8-2-4-12(16)10(14)6-8/h1-6H,15-16H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
chave InChI
HUWXDEQWWKGHRV-MZWXYZOWSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)