Documentos Principais
803146
Sigma-Aldrich
Hydrocortisone-2,3,4-13C3 solution
100 μg/mL in methanol, 99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinônimo(s):
Cortisol-2,3,4-13C3 solution
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C3C18H30O5
Peso molecular:
365.44
Código UNSPSC:
12142200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
98% (CP)
Formulário
liquid
concentração
100 μg/mL in methanol
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+3
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@]12C(CC[C@]2(O)C(CO)=O)C3CCC4=[13CH][13C]([13CH2]C[C@]4(C)C3[C@@H](O)C1)=O
InChI
1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14?,15?,16-,18?,19-,20-,21-/m0/s1/i5+1,9+1,13+1
chave InChI
JYGXADMDTFJGBT-KKPOWBTRSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
This product may be used as an analytical standard.
Embalagem
1 mL in ampule
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Xiaoyun Wu et al.
Cytotherapy, 22(7), 377-387 (2020-05-23)
The use of animal serum in culture medium brings safety concerns and batch-to-batch variability, and thus may restrict the clinical use of ex vivo expanded mesenchymal stromal cells (MSCs). Clinically compliant MSCs should be developed in adherence to serum-free, xeno-free
Global Trade Item Number
SKUGTIN
803146-1ML4061838085696