Key Documents
802964
Sigma-Aldrich
1-Chloro-3,5-dimethyladamantane
95%
Sinônimo(s):
1,3-Dimethyl-5-chloroadamantane, 1-chloro-3,5-dimethyl-Tricyclo[3.3.1.13,7]decane, 5-Chloro-1,3-dimethyladamantane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H19Cl
Número CAS:
Peso molecular:
198.73
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
descrição
Flash Point: 215°F
Nível de qualidade
Ensaio
95%
forma
liquid
índice de refração
n/D 1.4962
densidade
1.0175 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@]12CC3C[C@](C)(C1)CC(Cl)(C3)C2
InChI
1S/C12H19Cl/c1-10-3-9-4-11(2,6-10)8-12(13,5-9)7-10/h9H,3-8H2,1-2H3/t9-,10+,11-,12-
chave InChI
PXDRFQZLDWZHPX-CDECOKDKSA-N
Aplicação
Building block has been shown to be used as a key intermediate in the synthesis of memantine hydrochloride, which was reported to be a FDA approved drug for Alzheimer′s treatment.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
215.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
102 °C