Documentos Principais
798061
Sigma-Aldrich
(3E)-4-Phenylbut-3-enoic acid methyl ester
Sinônimo(s):
Methyl (3E)-4-Phenylbut-3-enoate, Methyl (E)-4-phenylbut-3-enoate, Methyl trans-styryl acetate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H12O2
Número CAS:
Peso molecular:
176.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
liquid
Nível de qualidade
grupo funcional
ester
phenyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OC)C/C=C/C1=CC=CC=C1
InChI
1S/C11H12O2/c1-13-11(12)9-5-8-10-6-3-2-4-7-10/h2-8H,9H2,1H3/b8-5+
chave InChI
VOEDRUGFNJEWGQ-VMPITWQZSA-N
Aplicação
Building block is reported by Huw Davies and coworkers as a precursor to the 2013 EROS Best Reagent; Methyl (E)-4-Phenyl-2-diazo-3-butenoate. Methyl (E)-4-Phenyl-2-diazo-3-butenoate is a donor-acceptor precursor to the corresponding Ru-carbenoid that is utilized in C-H insertion and cyclopropanation reactions.
Nota de preparo
Preparatory information to make (E)-4-Phenyl-2-diazo-3-butenoate can be found by clicking the link below under other notes.
Pictogramas
Environment
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)