797758
Gold nano-urchins
100 nm avg. part. size, in 0.1 mM PBS
Sinônimo(s):
Gold nanoparticles, Non-functionalized gold nanoparticles
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Particles:∼3.84E+9/mL
Nível de qualidade
Formulário
liquid
nanourchin
DO
1
Tamanho médio da partícula
100 nm
λmax
680 nm
temperatura de armazenamento
2-8°C
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Biomaterials science involves the design and fabrication of smart materials for studying, directing, or mimicking biology. For successful integration of biomaterials in biological research, a meaningful understanding of biological systems is required.