Documentos Principais
797588
Sigma-Aldrich
7-Amino-5-thia-2-azaspiro[3.4]octane-2-carboxylic acid-5,5-dioxide 1,1-dimethylethyl ester
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H20N2O4S
Número CAS:
Peso molecular:
276.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
forma
solid
grupo funcional
sulfone
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(CS1(=O)=O)CC21CN(C(OC(C)(C)C)=O)C2
InChI
1S/C11H20N2O4S/c1-10(2,3)17-9(14)13-6-11(7-13)4-8(12)5-18(11,15)16/h8H,4-7,12H2,1-3H3
chave InChI
HIXKKZAKBLIEPB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Spirocyclic building block was first synthesized by Carreira and coworkers which provides a new area of chemical space with straightforward functional handles for further diversification.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Spirocyclic modules containing four-membered rings are currently of growing interest to discovery chemists.