Documentos Principais
797413
Sigma-Aldrich
2-(tert-Butoxycarbonyl)-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octane-7-carboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H19NO5
Número CAS:
Peso molecular:
257.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
grupo funcional
carboxylic acid
ether
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(N1CC2(CC(CO2)C(O)=O)C1)=O
InChI
1S/C12H19NO5/c1-11(2,3)18-10(16)13-6-12(7-13)4-8(5-17-12)9(14)15/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,14,15)
chave InChI
YQIOAEQQZQISNG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Spirocyclic building block was first synthesized by Carreira and coworkers, which provides a new area of chemical space with straightforward functional handles for further diversification.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Spirocyclic modules containing four-membered rings are currently of growing interest to discovery chemists.