Documentos Principais
779679
Sigma-Aldrich
(RS)-1,1-Dimethoxy-2-propanol
≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
2-Hydroxypropionaldehyde dimethyl acetal, rac-Lactaldehyde dimethyl acetal
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H12O3
Número CAS:
Peso molecular:
120.15
Beilstein:
1918747
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
forma
liquid
grupo funcional
acetal
ether
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
COC(OC)C(C)O
InChI
1S/C5H12O3/c1-4(6)5(7-2)8-3/h4-6H,1-3H3
chave InChI
PRAYXKGWSGUXQK-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
123.3 °F
Ponto de fulgor (°C)
50.7 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)