Key Documents
777862
Sigma-Aldrich
Glyceryl tri(palmitate-1,2,3,4-13C4)
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C12C39H98O6
Peso molecular:
819.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
98% (CP)
forma
solid
alteração de massa
M+12
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=[13C]([13CH2][13CH2][13CH2]CCCCCCCCCCCC)OCC(O[13C]([13CH2][13CH2][13CH2]CCCCCCCCCCCC)=O)CO[13C]([13CH2][13CH2][13CH2]CCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C51H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-49(52)55-46-48(57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)47-56-50(53)44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h48H,4-47H2,1-3H3/i37+1,38+1,39+1,40+1,41+1,42+1,43+1,44+1,45+1,49+1,50+1,51+1
chave InChI
PVNIQBQSYATKKL-FELDZGLXSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)