777048
2-[(7-{4-[N,N-Bis(4-methylphenyl)amino]phenyl}-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)methylene]propanedinitrile
97% (HPLC)
Sinônimo(s):
DTDCPB
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97% (HPLC)
forma
powder
pf
285-290 °C
λmax
570 nm in dichloromethane
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)N(c2ccc(C)cc2)c3ccc(cc3)-c4ccc(\C=C(/C#N)C#N)c5nsnc45
InChI
1S/C30H21N5S/c1-20-3-10-25(11-4-20)35(26-12-5-21(2)6-13-26)27-14-7-23(8-15-27)28-16-9-24(17-22(18-31)19-32)29-30(28)34-36-33-29/h3-17H,1-2H3
chave InChI
METIWNNPHPBEHP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
A vacuum-deposited organic solar cell employing this novel donor-acceptor-acceptor (D-A-A) donor molecule; DTDCPB; combined with the electron acceptor C60/ C70 achieved a record-high power conversion efficiency (PCE) of 6.8%.
Device structure:
MoO3 (30nm) / DTDCPB (7nm) / DTDCPB:C70 (40nm) / C70 (7nm) / BCP (10nm) / Ag (150nm)
Device performance:
- JSC = 13.48 mA/cm2
- VOC = 0.95 V
- FF = 0.55
- PCE = 6.8%
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)