Documentos Principais
776483
Sigma-Aldrich
8-Acetyl-5,6,7,8-tetrahydroquinoline
95%
Sinônimo(s):
8-Acetyl-5,6,7,8-tetrahydroquinoline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H13NO
Número CAS:
Peso molecular:
175.23
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
forma
liquid
adequação da reação
reagent type: ligand
índice de refração
n20/D 1.568
densidade
1.107 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C11H13NO/c1-8(13)10-6-2-4-9-5-3-7-12-11(9)10/h3,5,7,10H,2,4,6H2,1H3
chave InChI
YCPXJTSSSPGZOE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Versatile ligand for CuI mediated room temperature C-N coupling reactions
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Deping Wang et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 14(14), 1891-1893 (2009-03-26)
2-Pyridinyl beta-ketones were identified as new efficient ligands for CuI-catalysed N-arylation of aliphatic amines at room temperature with great selectivity and substrate scope tolerance.