Documentos Principais
774375
Sigma-Aldrich
2-[(7-Bromo-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)methylene]malononitrile
≥97%
Sinônimo(s):
2-[(7-Bromo-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)methylene]propanedinitrile
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H3BrN4S
Peso molecular:
291.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97%
Formulário
solid
pf
184-188 °C
grupo funcional
bromo
nitrile
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccc(\C=C(/C#N)C#N)c2nsnc12
InChI
1S/C10H3BrN4S/c11-8-2-1-7(3-6(4-12)5-13)9-10(8)15-16-14-9/h1-3H
chave InChI
ZNWYPDKJWGLSQU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)