Documentos Principais
769770
Sigma-Aldrich
Resomer® RG 750 S, Poly(D,L-lactide-co-glycolide)
ester terminated, lactide:glycolide 75:25
Sinônimo(s):
Resomer® RG 750 S, PLGA
About This Item
Fórmula linear:
HO[C2H4O2]n[C2H2O2]mCH3
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Formulário
amorphous
proporção de alimentação
lactide:glycolide 75:25
viscosidade
0.8-1.2 dL/g
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O2C(C(=O)OC(C2=O)C)C.O1CC(=O)OCC1=O
InChI
1S/C6H8O4.C4H4O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3;5-3-1-7-4(6)2-8-3/h3-4H,1-2H3;1-2H2
chave InChI
LCSKNASZPVZHEG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Resomer® RG 750 S, Poly(D,L-lactide-co-glycolide), a biodegradable and biocompatible aliphatic polyester, can be used in the development of nano and microparticles. It is a pharmaceutical polymer that can potentially be utilized in drug delivery and gene delivery. It forms a three-dimensional porous scaffold, which can be used in tissue engineering.
Informações legais
RESOMER is a registered trademark of Evonik Rohm GmbH
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Professor Nicola Tirelli (Istituto Italiano di Tecnologia, Italy) highlights the microfluidic-assisted method for fabricating well-defined and reproducible nanoparticles for drug delivery research.
Professor Nicola Tirelli (Istituto Italiano di Tecnologia, Italy) highlights the microfluidic-assisted method for fabricating well-defined and reproducible nanoparticles for drug delivery research.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
769770-1G4061826139462
769770-5G4061832929651