Documentos Principais
764469
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-nitropyridine-3-carbonitrile
97%
Sinônimo(s):
2-Chloro-3-cyano-5-nitropyridine, 2-Chloro-5-nitronicotinonitrile
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H2ClN3O2
Número CAS:
Peso molecular:
183.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
solid
pf
121-126 °C
grupo funcional
chloro
nitrile
nitro
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1cnc(Cl)c(c1)C#N
InChI
1S/C6H2ClN3O2/c7-6-4(2-8)1-5(3-9-6)10(11)12/h1,3H
chave InChI
CSDMFMSXIUTEFJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)