Documentos Principais
760498
Sigma-Aldrich
Nitric acid-18O3
95 atom % 18O, 65 wt. % in H218O
Sinônimo(s):
18O Labeled nitric acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
HN18O3 solution
Número CAS:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
95 atom % 18O
forma
liquid
concentração
65 wt. % in H218O
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[18OH][N+]([18O-])=[18O]
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)/i2+2,3+2,4+2
chave InChI
GRYLNZFGIOXLOG-PGVNZGOUSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)