76024
Z-β-Homotrp(Boc)-OH
≥97.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
Nin-Boc-Nβ-Z-L-β-homotryptophan, Nβ-Z-Nin-Boc-L-β-homotryptophan
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Z-β-Homotrp(Boc)-OH, ≥97.0% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
Formulário
crystals
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)n1cc(C[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OCc2ccccc2)c3ccccc13
InChI
1S/C25H28N2O6/c1-25(2,3)33-24(31)27-15-18(20-11-7-8-12-21(20)27)13-19(14-22(28)29)26-23(30)32-16-17-9-5-4-6-10-17/h4-12,15,19H,13-14,16H2,1-3H3,(H,26,30)(H,28,29)/t19-/m0/s1
chave InChI
XNBWRJZBFHEDMH-IBGZPJMESA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)