Documentos Principais
758329
Sigma-Aldrich
Silver, dispersion
nanoparticles, <100 nm (particle size TEM), 5 wt. % in ethylene glycol
About This Item
Fórmula linear:
Ag
Número CAS:
Peso molecular:
107.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
forma
nanoparticles
concentração
5 wt. % in ethylene glycol
índice de refração
n20/D 1.333
tamanho de partícula
<100 nm (particle size TEM)
pb
198 °C (ethylene glycol)(lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
chave InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Capping agent: Polyvinylpyrrolidone (PVP)
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
231.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
111 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Artigos
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.