Documentos Principais
755915
Sigma-Aldrich
Sodium fumarate-1,4-13C2
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Fumaric acid-2,3-13C2 disodium salt
About This Item
Fórmula linear:
NaO213CCH=CH13CO2Na
Peso molecular:
162.02
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulário
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pf
>300 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
O=[13C](O[Na])/C=C/[13C](O[Na])=O
InChI
1S/C4H4O4.2Na/c5-3(6)1-2-4(7)8;;/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);;/q;2*+1/p-2/b2-1+;;/i3+1,4+1;;
chave InChI
MSJMDZAOKORVFC-CKJLVEDHSA-L
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)