Documentos Principais
754838
Sigma-Aldrich
Palmitoleic acid-1,2,3,7,8-13C5
99 atom % 13C, 95% (CP)
Sinônimo(s):
cis-9-Hexadecenoic acid-1,2,3,7,8-13C5
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)5CH=CH(13CH2)2(CH2)3(13CH2)213COOH
Número CAS:
Peso molecular:
259.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
95% (CP)
forma
liquid
pb
162 °C (lit.)
pf
0.5 °C (lit.)
densidade
0.912 g/mL at 20 °C (lit.)
alteração de massa
M+5
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O[13C]([13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2]/C=C\CCCCCC)=O
InChI
1S/C16H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h7-8H,2-6,9-15H2,1H3,(H,17,18)/b8-7-/i9+1,10+1,14+1,15+1,16+1
chave InChI
SECPZKHBENQXJG-NCGYOEDCSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
143.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
62 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)