Documentos Principais
753548
Sigma-Aldrich
3-epi-25-Hydroxyvitamin D2 solution
50 μg/mL in ethanol, 98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H44O2
Número CAS:
Peso molecular:
412.65
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
Ensaio
98% (CP)
Formulário
liquid
concentração
50 μg/mL in ethanol
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
cor
colorless
aplicação(ões)
detection
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](\C=C\[C@H](C)C(C)(C)O)[C@H]1CC[C@H]2\C(CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@H](O)CCC3=C
InChI
1S/C28H44O2/c1-19-10-14-24(29)18-23(19)13-12-22-8-7-17-28(6)25(15-16-26(22)28)20(2)9-11-21(3)27(4,5)30/h9,11-13,20-21,24-26,29-30H,1,7-8,10,14-18H2,2-6H3/b11-9+,22-12+,23-13-/t20-,21+,24-,25-,26+,28-/m1/s1
chave InChI
KJKIIUAXZGLUND-FOZBYKFWSA-N
Descrição geral
3-epi-25-Hydroxyvitamin D2 (3-epi-25OHD2) is a metabolite of vitamin D2. It is an epimer of 25-hydroxyvitamin D2 which differs only at the C-3 position.
Aplicação
3-epi-25-Hydroxyvitamin D2 can be used as an analytical standard for accurate data interpretation in specific biological samples.
Embalagem
1 mL in ampule
produto relacionado
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
57.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
14.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Application of a new vitamin D blood test on the Emirati population
Al-Dabbagh B, et al.
The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 180, 118-128 (2018)
Artigos
This application shows an Ascentis Express F5 provided rapid resolution of the isobaric vitamin D metabolites. MS detection provides the necessary secondary resolution.