750263
Potassium 1-(phenylsulfonyl)-1H-indole-3-trifluoroborate
95%
Sinônimo(s):
Potassium 1-(phenylsulfonyl)-3-indoletrifluoroborate, Potassium 1-(phenylsulfonyl)-3-indolyltrifluoroborate
About This Item
Ensaio
95%
forma
solid
pf
283-290 °C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].F[B-](F)(F)c1cn(c2ccccc12)S(=O)(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C14H10BF3NO2S.K/c16-15(17,18)13-10-19(14-9-5-4-8-12(13)14)22(20,21)11-6-2-1-3-7-11;/h1-10H;/q-1;+1
chave InChI
XLOGEONPZAROPE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- The palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura α-arylation reaction.
- The nucleophilic addition reactions.
- The preparation of indole substituted borazaronaphthalene.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)