Documentos Principais
748439
Sigma-Aldrich
2-Aminobenzhydrol
97%
Sinônimo(s):
(2-Aminophenyl)(phenyl)methanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H13NO
Número CAS:
Peso molecular:
199.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
solid
pf
113-118 °C
grupo funcional
hydroxyl
phenyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccccc1C(O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H13NO/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13,15H,14H2
chave InChI
NAWYZLGDGZTAPN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)