Documentos Principais
741205
Sigma-Aldrich
3-aminomethylphenylboronic acid, pinacol ester hydrochloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H21BClNO2
Número CAS:
Peso molecular:
269.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
powder
pf
188.3 °C
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cccc(CN)c2
InChI
1S/C13H20BNO2.ClH/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)11-7-5-6-10(8-11)9-15;/h5-8H,9,15H2,1-4H3;1H
chave InChI
BZZYJHQGJDCCCZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)