Key Documents
735485
Sigma-Aldrich
Ethyl pyrrolidine-3-carboxylate hydrochloride
97%
Sinônimo(s):
Pyrrolidine-3-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H13NO2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
179.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
17-42 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CCOC(=O)C1CCNC1
InChI
1S/C7H13NO2.ClH/c1-2-10-7(9)6-3-4-8-5-6;/h6,8H,2-5H2,1H3;1H
chave InChI
AYYKCALHTPKNOI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3