Documentos Principais
734845
Sigma-Aldrich
2-Aminopyrimidine-5-carboxaldehyde
97%
About This Item
Fórmula linear:
C4H2N2NH2CHO
Número CAS:
Peso molecular:
123.11
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
solid
pf
209-214 °C
InChI
1S/C5H5N3O/c6-5-7-1-4(3-9)2-8-5/h1-3H,(H2,6,7,8)
chave InChI
DPOYRRAYGKTRAU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)