Documentos Principais
729671
Sigma-Aldrich
Cholesteryl-26,26,26,27,27,27-d6 oleate-1,2,3,7,8,9,10-13C7
98 atom % D, 99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C7C38D6H72O2
Peso molecular:
664.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % D
Ensaio
97% (CP)
forma
solid
pf
44-47 °C
alteração de massa
M+13
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C(CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)O[13C](=O)[13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2]\[13CH]=[13CH]/CCCCCCCC)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C45H78O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-25-43(46)47-38-30-32-44(5)37(34-38)26-27-39-41-29-28-40(36(4)24-22-23-35(2)3)45(41,6)33-31-42(39)44/h14-15,26,35-36,38-42H,7-13,16-25,27-34H2,1-6H3/b15-14-/t36-,38+,39+,40-,41+,42+,44+,45-/m1/s1/i2D3,3D3,14+1,15+1,16+1,17+1,21+1,25+1,43+1
chave InChI
RJECHNNFRHZQKU-ZCOCGJGQSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)