722197
Methyl thiocyanate
97%
Sinônimo(s):
Thiocyanic acid methyl ester
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.469 (lit.)
densidade
1.052 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
thiocyanate
thioether
cadeia de caracteres SMILES
CSC#N
InChI
1S/C2H3NS/c1-4-2-3/h1H3
chave InChI
VYHVQEYOFIYNJP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
109.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
43.3 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?