Documentos Principais
721271
Sigma-Aldrich
L-Methionine-(methyl-13C,d2)
98 atom % 13C, 98 atom % D
About This Item
Fórmula linear:
13CHD2SCH2CH2CH(NH2)CO2H
Peso molecular:
152.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 13C
98 atom % D
forma
powder
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
284 °C (dec.)
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[2H][13CH]([2H])SCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1D2
chave InChI
FFEARJCKVFRZRR-ZMLSOYJSSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)