Documentos Principais
720224
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-bromopyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H5BrN2
Número CAS:
Peso molecular:
173.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
142-146 °C
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc(Br)ccn1
InChI
1S/C5H5BrN2/c6-4-1-2-8-5(7)3-4/h1-3H,(H2,7,8)
chave InChI
BAQKUNMKVAPWGU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)