Documentos Principais
715360
Sigma-Aldrich
Phenyl vinyl-1-13C sulfide
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
(Phenylthio)ethylene-1-13C
About This Item
Fórmula linear:
C6H5S13CH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
137.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
pureza isotópica
99 atom % 13C
forma
liquid
pb
94-95 °C/25 mmHg
densidade
1.049 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C=[13CH]Sc1ccccc1
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Informações legais
Licensed from Highlands Stable Isotopes Corp.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
114.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
46 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)