Documentos Principais
712930
Sigma-Aldrich
3-Cyanophthalide
98%
Sinônimo(s):
1,3-Dihydro-3-oxo-1-isobenzofurancarbonitrile, 3-Cyano-3H-isobenzofuranone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H5NO2
Número CAS:
Peso molecular:
159.14
Beilstein:
4292885
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.5% (GC)
98%
forma
powder
grupo funcional
ester
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
O=C1OC(C#N)c2ccccc12
InChI
1S/C9H5NO2/c10-5-8-6-3-1-2-4-7(6)9(11)12-8/h1-4,8H
chave InChI
PUIVIZQHTBRFTR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)