Documentos Principais
706566
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloro-5-iodopyrimidine
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4HCl2IN2
Número CAS:
Peso molecular:
274.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
forma
powder
pf
65-69 °C
grupo funcional
chloro
iodo
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ncc(I)c(Cl)n1
InChI
1S/C4HCl2IN2/c5-3-2(7)1-8-4(6)9-3/h1H
chave InChI
RGJNPJRAXMSHKN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)