Documentos Principais
705225
Sigma-Aldrich
7-Methylxanthine-2,4,5,6-13C4, 1,3-15N2 (with variable 15N labeling at N9)
≥98 atom %, ≥98% (CP)
Sinônimo(s):
2,6-Dihydroxy-7-methylpurine-2,4,5,6-13C4, 1,3-15N2 (partial 15N labeling at N9)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C4C2H615N2N2O2
Peso molecular:
172.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
pureza isotópica
≥98 atom %
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (CP)
forma
powder
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pf
≥300 °C
alteração de massa
M+7
temperatura de armazenamento
−20°C
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cn1c[15n][13c]2[15NH][13C](=O)[15NH][13C](=O)[13c]12
InChI
1S/C6H6N4O2/c1-10-2-7-4-3(10)5(11)9-6(12)8-4/h2H,1H3,(H2,8,9,11,12)/i3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
chave InChI
PFWLFWPASULGAN-JVYICBGUSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)