Documentos Principais
703117
Sigma-Aldrich
Tris(hydroxymethyl-13C)aminomethane
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinônimo(s):
2-Amino-2-(hydroxymethyl-13C)propane-1,3-diol, TRIS-13C3
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13C3H11NO3
Peso molecular:
124.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
97% (CP)
Formulário
solid
peso molecular
124.09 by atom % calculation
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
162-165 °C
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
NC([13CH2]O)([13CH2]O)[13CH2]O
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2/i1+1,2+1,3+1
chave InChI
LENZDBCJOHFCAS-VMIGTVKRSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)