Documentos Principais
698105
Sigma-Aldrich
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid MIDA ester
Sinônimo(s):
2-(4-(Hydroxymethyl)phenyl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H14BNO5
Número CAS:
Peso molecular:
263.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
forma
powder
pf
169-179 °C
cadeia de caracteres SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc(CO)cc2
InChI
1S/C12H14BNO5/c1-14-6-11(16)18-13(19-12(17)7-14)10-4-2-9(8-15)3-5-10/h2-5,15H,6-8H2,1H3
chave InChI
VWETVQJDIKPYID-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)