Documentos Principais
697494
Sigma-Aldrich
4-Formylphenylboronic acid MIDA ester
96%
Sinônimo(s):
4-Formylphenylboronic acid methyliminoacetic acid anhydride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H12BNO5
Peso molecular:
261.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
Formulário
powder
pf
242-248 °C
cadeia de caracteres SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc(C=O)cc2
InChI
1S/C12H12BNO5/c1-14-6-11(16)18-13(19-12(17)7-14)10-4-2-9(8-15)3-5-10/h2-5,8H,6-7H2,1H3
chave InChI
ATAFRFKGTAHILE-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
An article regarding MIDA-protected Boronate Esters.