Key Documents
696463
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-6-azaindole
96%
Sinônimo(s):
5-Methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H8N2O
Número CAS:
Peso molecular:
148.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
forma
powder
pf
122-127 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc2cc[nH]c2cn1
InChI
1S/C8H8N2O/c1-11-8-4-6-2-3-9-7(6)5-10-8/h2-5,9H,1H3
chave InChI
CCNJNELOBGXDFD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Reactant for preparation of indole sulfonamides as HIV entry inhibitors
Reactant for synthesis of melatoninergic ligands including azaindole moiety
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)