Documentos Principais
694622
Sigma-Aldrich
Lumidot CdSe/ZnS
590, core-shell type quantum dots, 5 mg/mL in toluene
Sinônimo(s):
QD, Quantum dot semiconductor nanocrystal
About This Item
Código UNSPSC:
26111700
Nível de qualidade
forma
dispersion
disponibilidade
not available in USA
concentração
5 mg/mL in toluene
tamanho de partícula
4.0 nm
pb
110 °C
densidade
0.865 g/mL at 25 °C
ε (coeficiente de extinção)
1.60 x 105 M-1cm-1
fluorescência
λex 575 nm; λem 590 nm FWHM <40 nm, quantum yield ≥30%
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Orange emitting quantum dot nanoparticles
Informações legais
Product of Nanoco Technologies sold under US and worldwide patents.
Lumidot is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
closed cup
Ponto de fulgor (°C)
closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)