686069
Titanium(II) hydride
hydrogen-storage grade
About This Item
Produtos recomendados
grau
hydrogen-storage grade
forma
powder
temperatura de autoignição
437 °F
adequação da reação
reagent type: reductant
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pf
>400 °C (dec.)
densidade
3.91 g/mL at 25 °C (lit.)
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
[H][Ti][H]
InChI
1S/Ti.2H
chave InChI
COEYXIBLSAIEKV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?