Documentos Principais
68259
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-methyl-4-oxocrotonate
≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
Ethyl trans-γ-oxosenecioate, Ethyl trans-3-methyl-4-oxo-2-butenoate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H10O3
Número CAS:
Peso molecular:
142.15
Beilstein:
1704098
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.461
pb
195-202 °C (lit.)
densidade
1.044 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
ester
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)\C(C)=C\C(=O)OCC
InChI
1S/C7H10O3/c1-3-10-7(9)4-6(2)5-8/h4-5H,3H2,1-2H3/b6-4+
chave InChI
YLFXEUMFBVGYEL-GQCTYLIASA-N
Outras notas
C5-aldehydic ester useful for the synthesis of isoprenoids by Wittig reaction
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
228.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
109 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
E. Aig et al.
Synthetic Communications, 17, 419-419 (1987)