Documentos Principais
680311
Sigma-Aldrich
S-Trioxane-13C3
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinônimo(s):
1,3,5-Trioxane-13C3
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C3H6O3
Número CAS:
Peso molecular:
93.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
97% (CP)
forma
solid
pf
59-62 °C
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[13CH2]1O[13CH2]O[13CH2]O1
InChI
1S/C3H6O3/c1-4-2-6-3-5-1/h1-3H2/i1+1,2+1,3+1
chave InChI
BGJSXRVXTHVRSN-VMIGTVKRSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
113.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
45 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)